Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 62.5 EUR InStock
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine


Formel: C₉H₉F₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374041
CAS-Nummer: 1213126-25-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge