3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 435 EUR InStock
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30729943
CAS-Nummer: 2149590-33-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge