Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC53594-1G PC53594-250MG PC53594-5G PC53594-10G
APOSPC53594-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC53594-1G APOSPC53594-250MG APOSPC53594-5G APOSPC53594-10G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine


Formel: C₅H₄BrFN₂
Melting Pt: 114…118 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21099397
CAS-Nummer: 1256276-41-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge