2-(Difluoromethyl)pyridin-4-amine > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540000-250MG
APOSPC540000-250MGEA 304 EUR InStock
APOSPC540000-250MG
2-(Difluoromethyl)pyridin-4-amine > 97%
2-(Difluoromethyl)pyridin-4-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25476532
CAS-Nummer: 1446509-58-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge