(S)-1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)ethanamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540007-250MG
APOSPC540007-250MGEA 188 EUR InStock
APOSPC540007-250MG
(S)-1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)ethanamine hydrochloride 98%
(S)-1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₆H₈FN₃·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18207119
CAS-Nummer: 935667-21-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge