3,4-Difluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540012-250MG
APOSPC540012-250MGEA 128 EUR InStock
APOSPC540012-250MG
3,4-Difluoro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
3,4-Difluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₃
MW: 185.921 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23713092
CAS-Nummer: 1451392-91-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge