5-Bromo-6-fluoropyridin-2(1H)-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540013-250MG
APOSPC540013-250MGEA 84.1 EUR InStock
APOSPC540013-250MG
5-Bromo-6-fluoropyridin-2(1H)-one ≥95%
5-Bromo-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16609912
CAS-Nummer: 1227597-58-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge