8-Chloro-6-fluorochroman-4-one ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540015-250MG
APOSPC540015-250MGEA 149 EUR InStock
APOSPC540015-250MG
8-Chloro-6-fluorochroman-4-one ≥97%
8-Chloro-6-fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆ClFO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11518446
CAS-Nummer: 1092349-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge