Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540017-250MG
APOSPC540017-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSPC540017-250MG
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22371002
CAS-Nummer: 245743-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge