2-Chloro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540018-250MG
APOSPC540018-250MGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC540018-250MG
2-Chloro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine > 97%
2-Chloro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16712374
CAS-Nummer: 935252-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge