3-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540023-250MG
APOSPC540023-250MGEA 88.6 EUR InStock
APOSPC540023-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid > 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19440362
CAS-Nummer: 1187318-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge