4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540024-250MG
APOSPC540024-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSPC540024-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17012743
CAS-Nummer: 749931-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge