Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540026-250MG
APOSPC540026-250MGEA 125 EUR InStock
APOSPC540026-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate ≥98%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16611605
CAS-Nummer: 1227594-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge