4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540031-250MG
APOSPC540031-250MGEA 116 EUR InStock
APOSPC540031-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid ≥97%
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20645775
CAS-Nummer: 194804-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge