3,5-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540033-250MG
APOSPC540033-250MGEA 75.4 EUR InStock
APOSPC540033-250MG
3,5-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26687657
CAS-Nummer: 477535-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge