6-Amino-2-bromo-3-fluoro-benzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540036-250MG
APOSPC540036-250MGEA 348 EUR InStock
APOSPC540036-250MG
6-Amino-2-bromo-3-fluoro-benzoic acid ≥98%
6-Amino-2-bromo-3-fluoro-benzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28398047
CAS-Nummer: 1623461-06-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge