1-Bromo-3,4,5-trifluoro-2-nitrobenzene ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540042-250MG
APOSPC540042-250MGEA 34.8 EUR InStock
APOSPC540042-250MG
1-Bromo-3,4,5-trifluoro-2-nitrobenzene ≥97%
1-Bromo-3,4,5-trifluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆HBrF₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21603959
CAS-Nummer: 1416373-06-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge