(4-(Aminomethyl)-3-fluorophenyl)boronic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540044-250MG
APOSPC540044-250MGEA 243 EUR InStock
APOSPC540044-250MG
(4-(Aminomethyl)-3-fluorophenyl)boronic acid ≥97%
(4-(Aminomethyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
Formel: C₇H₉BFNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24444629
CAS-Nummer: 1073055-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge