6-Bromo-5-fluoroisoindolin-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540062-100MG
APOSPC540062-100MGEA 641 EUR InStock
APOSPC540062-100MG
6-Bromo-5-fluoroisoindolin-1-one ≥98%
6-Bromo-5-fluoroisoindolin-1-one
Formel: C₈H₅BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23707957
CAS-Nummer: 1427454-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge