3-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540067-100MG
APOSPC540067-100MGEA 84.1 EUR InStock
APOSPC540067-100MG
3-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenol ≥98%
3-Chloro-2-fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃ClFNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28752292
CAS-Nummer: 1805115-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge