Ethyl 2,3-diamino-4-fluorobenzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540070-100MG
APOSPC540070-100MGEA 4670 EUR InStock
APOSPC540070-100MG
Ethyl 2,3-diamino-4-fluorobenzoate ≥98%
Ethyl 2,3-diamino-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28503762
CAS-Nummer: 1936001-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge