1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540080-1G
APOSPC540080-1GEA 266 EUR InStock
APOSPC540080-1G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₂BrF₄NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032178
CAS-Nummer: 1121586-27-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge