3-Chloro-2,4,5-trifluoro-6-nitrobenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC540081-250MG
APOSPC540081-250MGEA 232 EUR InStock
APOSPC540081-250MG
3-Chloro-2,4,5-trifluoro-6-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Chloro-2,4,5-trifluoro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇HClF₃NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25955546
CAS-Nummer: 111230-48-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge