2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
Melting Pt: 185…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 351003-61-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge