4-Amino-2-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5495-25G
APOSPC5495-25GEA 238 EUR InStock
APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluorpyridin 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Melting Pt: 83…88 °C
Dichte: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095284
CAS-Nummer: 18614-51-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge