6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl hydrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5532-1G
APOSPC5532-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC5532-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl hydrazine 97%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl hydrazine
Formel: C₇H₈F₃N₃
Melting Pt: 82…83 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052901
CAS-Nummer: 22123-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge