Methyl 5-(difluoromethyl)nicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC55854-1G
APOSPC55854-1GEA 1010 EUR InStock
APOSPC55854-1G
Methyl 5-(difluoromethyl)nicotinate 95%
Methyl 5-(difluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MDL Number: MFCD25476641
CAS-Nummer: 1550967-83-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge