5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC55856-1G
APOSPC55856-1GEA 1050 EUR InStock
APOSPC55856-1G
5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected 95%
5-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine, 3-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₄F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD27981250
CAS-Nummer: 899899-70-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge