3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29065960
CAS-Nummer: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge