2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC56143-100MG
APOSPC56143-100MGEA 511 EUR InStock
APOSPC56143-100MG
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₅F₅O₃S
MW: 264.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561289
CAS-Nummer: 1801700-81-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge