2-(2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutoxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC56226-5G
APOSPC56226-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC56226-5G
2-(2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutoxy)ethanol
2-(2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutoxy)ethanol
Formel: C₆H₈F₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972891
CAS-Nummer: 63693-10-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge