Pentafluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5630-100G PC5630-500G
APOSPC5630-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G
Pentafluorphenol 99%
Pentafluorphenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formel: C₆HF₅O
MW: 184.07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C
Melting Pt: 34…36 °C
Dichte: 1.757 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge