4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC56305-5G
APOSPC56305-5GEA 1180 EUR InStock
APOSPC56305-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
4-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20722958
CAS-Nummer: 232950-77-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge