2-Brom-5-methylbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5649-1G
APOSPC5649-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5649-1G
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid 98%
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631586
CAS-Nummer: 261952-20-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge