(Z)-1-Chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC56702-5G
APOSPC56702-5GEA 522 EUR InStock
APOSPC56702-5G
(Z)-1-Chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene 97%
(Z)-1-Chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene
Formel: C₃HClF₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30062788
CAS-Nummer: 111512-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge