4-Amino-N-(4-trifluoromethylphenyl)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC56728-250MG
APOSPC56728-250MGEA 580 EUR InStock
APOSPC56728-250MG
4-Amino-N-(4-trifluoromethylphenyl)benzamide 95%
4-Amino-N-(4-trifluoromethylphenyl)benzamide
Formel: C₁₄H₁₁F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09802491
CAS-Nummer: 1011244-72-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge