1-Ethyl-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5679-1G
APOSPC5679-1GEA 376 EUR InStock
APOSPC5679-1G
1-Ethyl-2-fluorobenzene
1-Ethyl-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₉F
Siedepunkt: 136…137 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846034
CAS-Nummer: 446-49-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge