3-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5681-1G
APOSPC5681-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC5681-1G
3-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
3-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzeneboronic acid
Formel: C₁₃H₉BF₃NO₅
MW: 327.02 g/mol
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09972104
CAS-Nummer: 1072945-94-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge