2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31689284
CAS-Nummer: 871126-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge