Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 97%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
TETRAMETHYLAMMONIUM FLUORIDE TETRAHYDRAT 1 * 500 g APOSPC5687-500G 1 * 500 g
Hersteller-Artikelnummer:: PC5687-500G
Lokale Artikelnummer:: APOSPC5687-500G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder