3,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC56908-250MG
APOSPC56908-250MGEA 68.3 EUR InStock
APOSPC56908-250MG
3,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 95%
3,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO₂
MW: 183.112 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11110377
CAS-Nummer: 1119454-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge