5-Bromo-2-cyano-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC56938-1G
APOSPC56938-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC56938-1G
5-Bromo-2-cyano-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-cyano-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₂BrClFNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28735185
CAS-Nummer: 1804387-41-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge