Ethyl (3-bromo-2-fluoro-6-formylphenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57078-250MG
APOSPC57078-250MGEA 143 EUR InStock
APOSPC57078-250MG
Ethyl (3-bromo-2-fluoro-6-formylphenoxy)acetate
Ethyl (3-bromo-2-fluoro-6-formylphenoxy)acetate
Formel: C₁₁H₁₀BrFO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922520
CAS-Nummer: 2366994-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge