2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC57123-250MG PC57123-1G PC57123-5G
APOSPC57123-250MGEA 190 EUR InStock
APOSPC57123-250MG APOSPC57123-1G APOSPC57123-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
MDL Number: MFCD30184439
CAS-Nummer: 1067882-61-4
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge