4-Acetoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5714-250MG
APOSPC5714-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5714-250MG
4-Acetoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
4-Acetoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₉H₄F₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094301
CAS-Nummer: 83789-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge