(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5719-1G
APOSPC5719-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5719-1G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₈FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683983
CAS-Nummer: 2438-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge