1-Bromo-1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroethane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5733-1G
APOSPC5733-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5733-1G
1-Bromo-1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroethane 96%
1-Bromo-1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroethane
Formel: C₂BrCl₂F₃
Siedepunkt: 69…69,2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01746275
CAS-Nummer: 354-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge