2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC5741-250MG
APOSPC5741-250MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC5741-250MG
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10000861
CAS-Nummer: 33469-36-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge