Methyl 4-bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57446-1G
APOSPC57446-1GEA 928 EUR InStock
APOSPC57446-1G
Methyl 4-bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-bromo-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₆BrFO₂S
MDL Number: MFCD13180865
CAS-Nummer: 360576-05-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge