4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57452-1G
APOSPC57452-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC57452-1G
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇BrF₂O
CAS-Nummer: 886860-77-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge